Learn More
Meticilina Sódica, TRC
Código de producto. 30136005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136005 2.5 mg 2.50 miligramo
30005091 10 mg 10 miligramos
30004355 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2601752.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132-92-3
Fórmula molecular C17 H19 N2 O6 S . Na
Peso molecular (g/mol) 402.4
Sinónimo 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[(2,6-dimethoxybenzoyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, sodium salt (1:1), (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-(2,6-dimethoxybenzamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[(2,6-dimethoxybenzoyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, (2S,5R,6R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[(2,6-dimethoxybenzoyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, [2S-(2α,5α,6β)]-, Azapen, BRL 1241, Belfacillin, Celbenin, Celpillina, Celpilline, Cinopenil, Dimethoxyphenecillin sodium, Dimocillin, Dimocillin sodium, Dimocillin-R-2, Estafcilina, Flabelline, Lucopenin, Methicillin sodium, Methicillin sodium salt, Meticillin sodium, Meticillin sodium salt, Penaureus, Penistaph, Penysol, SQ 16123, Sodium (2,6-dimethoxyphenyl)penicillin, Sodium 6-(2,6-dimethoxybenzamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, Sodium 6-(2',6'-dimethoxybenzamido)penicillanate, Sodium dimethoxyphenylpenicillin, Sodium methicillin, Staficyn, Staphcillin, Synticillin, X-1497
Nombre IUPAC sodio; (2S,5R,6R)-6-[(2,6-dimetoxibenzoil)amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-thia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
SMILES [Na+].COc1cccc(OC)c1C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methicillin sodium salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2O6S.Na/c1-17(2)12(16(22)23)19-14(21)11(15(19)26-17)18-13(20)10-8(24-3)6-5-7-9(10)25-4;/h5-7,11-12,15H,1-4H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t11-,12+,15-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.0862
Porcentaje de pureza >95%