Learn More
Methicillin sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16444517
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16444517 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16444517 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0974
MedChemExpress Methicillin sodium salt (Meticillin sodium) is a β-lactam, semi-synthetic antibiotic related to penicillin antibiotic. Methicillin sodium salt inhibits penicillin-binding proteins involved in the synthesis of peptidoglycan. Methicillin sodium salt inhibits S. aureus with a MIC value of 2.1 μg/ml. Methicillin sodium salt can be used for the research of inflammation.
Methicillin sodium salt (Meticillin sodium) is a β-lactam, semi-synthetic antibiotic related to penicillin antibiotic. Methicillin sodium salt inhibits penicillin-binding proteins involved in the synthesis of peptidoglycan. Methicillin sodium salt inhibits S. aureus with a MIC value of 2.1 μg/ml. Methicillin sodium salt can be used for the research of inflammation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methicillin sodium salt
Forma física Solid
CAS 132-92-3
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19N2NaO6S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Meticillin sodium
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (310.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (248.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H](N1C2=O)C(C)(S[C@@]1([C@@H]2NC(C3=C(C=CC=C3OC)OC)=O)[H])C)O[Na]
Peso molecular (g/mol) 402.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.4
Porcentaje de pureza 95.0%