Learn More
Methicillin sodium salt, 90+%, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66414.03
Cantidad 1g
Código de producto. 15477759
  • 282.00€ / 1 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Targets primarily the cell wall of Gram-positive organisms especially Staphylococcus aureus. Methicillin is used to study bacterium susceptibility, and to inhibit cell-wall synthesis. PBP′s are enzymes which catalyze a pentagl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Methicillin sodium salt
White
>110°C (230°F)
C17H19N2NaO6S
640°C
Sodium (2,6-dimethoxyphenyl)penicillin; Sodium methicillin
MGFZNWDWOKASQZ-UMLIZJHQSA-M
sodium (2S,5R,6R)-6-(2,6-dimethoxybenzamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
23667627
402.4
132-92-3
1g
Light sensitive
MFCD07787409
14,5969
Slightly soluble in acetone; Soluble in ethanol or water
[Na+].COC1=CC=CC(OC)=C1C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC(C)(C)[C@@H](N2C1=O)C([O-])=O
402.40
CHEBI:52065
98%
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Methicillin sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Meticillin sodium
SDS Documentos