Learn More
Melford Sal sódica de meticilina
Descripción
La sal sódica de meticilina es un compuesto químico que pertenece a la clase de antibióticos betalactámicos conocidos como penicilina.
Es una forma modificada de penicilina que fue desarrollada para ser resistente a los efectos de la enzima penicilinasa, que es producida por ciertas bacterias. Esta resistencia permite que la meticilina sea eficaz contra las bacterias que han desarrollado resistencia a los antibióticos tradicionales de penicilina.
Esta sustancia química se utiliza principalmente como agente selectivo en experimentos de laboratorio para aislar y estudiar bacterias resistentes a la meticilina y otros antibióticos relacionados. Se utiliza comúnmente en la investigación en microbiología, particularmente en estudios centrados en los mecanismos de resistencia a los antibióticos y la genética bacteriana.
Los investigadores pueden utilizar la sal sódica de meticilina en diversas técnicas, como el cultivo bacteriano, las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos y la identificación de genes de resistencia a los antibióticos. Su uso ayuda a comprender los mecanismos de resistencia bacteriana y desarrollar estrategias para combatir patógenos resistentes a los antibióticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methicillin |
| CAS | 132-92-3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C17H19N2O6SNa-H2O |