Learn More
Metfuroxam, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30313214 100 mg
1 options
Código de producto. 30313214 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC15010000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methfuroxam
CAS 28730-17-8
Nombres de analitos o componentes Methfuroxam
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H15 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-Furancarboxamide, 2,4,5-trimethyl-N-phenyl- (9CI, ACI), 2,4,5-Trimethyl-N-phenyl-3-furancarboxamide (ACI), 3-Furanilide, 2,4,5-trimethyl- (8CI), 2,4,5-Trimethyl-3-furanilide, Furavax, H 719, Methfuroxam, Trivax, UBI 2238, UBI-H 719
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15NO2/c1-9-10(2)17-11(3)13(9)14(16)15-12-7-5-4-6-8-12/h4-8H,1-3H3,(H,15,16)
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1oc(C)c(C(=O)Nc2ccccc2)c1C
Nombre IUPAC 2,4,5-trimetil-N-fenilfuran-3-carboxamida
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 229.27
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1103 g/mol