Learn More
Metenolona 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30463783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463783 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463783 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1374.0011
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methenolone
CAS 153-00-4
Nombres de analitos o componentes Methenolone
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C20 H30 O2
Concentración 1 mg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Methyldopa Methyl Ester, (5alpha,17beta)-17-Hydroxy-1-methyl-androst-1-en-3-one, 5alpha-Androst-1-en-3-one, 17beta-hydroxy-1-methyl- (6CI,7CI,8CI), (5alpha,17beta)-17-Hydroxy-1-methylandrost-1-en-3-one, 1-Methyl-5alpha-androst-1-en-17beta-ol-3-one, 1-Methyl-Delta1-androsten-17beta-ol-3-one, 17beta-Hydroxy-1-methyl-5alpha-androst-1-en-3-one, Metenolone, Methenolon, Methenolone
Tipo de solución Single Solution
SMILES CC1=CC(=O)C[C@@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]12C
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 302.43
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.428 g/mol