Learn More
N-óxido de metenamina, Mikromol™
Descripción
N-óxido de metenamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methenamine N-Oxide |
| CAS | 62190-92-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Methenamine N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H12 N4 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-oxide, Methenamine N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N4O/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h1-6H2 |
| SMILES | [O-][N+]12CN3CN(CN(C3)C1)C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 156.19 |
| Mostrar más |