Learn More
Metenamina, Mikromol™
Descripción
Metenamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Urotropine |
| CAS | 100-97-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Urotropine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H12 N4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Methenamine, 1,3,5,7-Tetraazotricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamethylenetetramine (8CI), 1,3,5,7-Tetraazaadamantane, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane (Urotropine), Aceto HMT, Aminoform, Ammoform, Antihydral, Cohedur H 30, Cystogen, Duirexol, EL 10, EL 10 (corrosion inhibitor), Ekagom H, Formamine, Formin, Formin (heterocycle), HA, HMT, HMTA, Heksa K, Herax UTS, Heterin, Hexa, Hexa (vulcanization accelerator), Hexa B, Hexa-Flo-Pulver, Hexaform, Hexamethylenamine, Hexamine, Hexamine (heterocycle), Hexamine Superfine, Hexasan, Methenamide, Methenamin, Methenamine, NSC 26346, NSC 403347, Nocceler H, Nocceler H-PO, Preparation AF, Rhenogran HEXA 80, S 4, S 4 (heterocycle), Sanceler H, Sanceler HT, Sanceler HT-PO, Thixon 715B, Uramin, Uratrine, Uritone, Urodeine, Urotropin, Urotropine, Vulkacit H, Vulkacit H 30, Xametrin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2 |
| SMILES | C1N2CN3CN(CN1C3)C2 |
| Nombre IUPAC | 1,3,5,7-tetraazotriciclo[3.3.1.13,7]decano |
| Mostrar más |