Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo MethElute™ (TMPAH)
Código de producto. 11597851 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
12 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11597851 12 x 1 mL 12 PCS
11507690 10 mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11597851 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS49301
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Para garantizar una metilación precisa y sensible en la columna, use el reactivo Thermo Scientific™ MethElute™ (TMPAH).
Para garantizar un proceso de metilación y detección en la columna preciso y sensible mediante el análisis de GC, use el reactivo Thermo Scientific™ MethElute™ (TMPAH). Es la solución ideal para la metilación y detección cuantitativas de barbitúricos, sedantes, bases de xantina, alcaloides fenólicos y fenitoína, lo que permite la obtención de un solo pico cuantitativo para cada sustancia. Cuando el reactivo se calienta con extractos que contienen fármacos, suero u orina, los fármacos con funciones reactivas amino, hidroxilo y carboxilo se metilan en los sitios reactivos.
Características de rendimiento
Precisión comparable o superior a la del método UV/TLC (el análisis de GC es superior al método UV/TLC si se incluyen fenobarbital y fenitoína)
Alta precisión, con un coeficiente de variación del 5 % o inferior
Alta sensibilidad, detección de barbitúricos de hasta 0,2 mg/dL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con GC
Riesgos Inflamable, tóxico
Componentes estándar Hidróxido de trimetilanilina en metanol
Concentración estándar 0,2 M
Cantidad 12 x 1 mL
Almacenamiento Temperatura ambiente
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MethElute Reagent (TMPAH)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol