Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo MethElute™ (TMPAH)
Código de producto. 11507690 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
12 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11507690 10 mL 1 PCS
11597851 12 x 1 mL 12 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11507690 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS49300
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para garantizar una metilación precisa y sensible en la columna, use el reactivo Thermo Scientific™ MethElute™ (TMPAH).
Para garantizar un proceso de metilación y detección en la columna preciso y sensible mediante el análisis de GC, use el reactivo Thermo Scientific™ MethElute™ (TMPAH). Es la solución ideal para la metilación y detección cuantitativas de barbitúricos, sedantes, bases de xantina, alcaloides fenólicos y fenitoína, lo que permite la obtención de un solo pico cuantitativo para cada sustancia. Cuando el reactivo se calienta con extractos que contienen fármacos, suero u orina, los fármacos con funciones reactivas amino, hidroxilo y carboxilo se metilan en los sitios reactivos.
Características de rendimiento
Precisión comparable o superior a la del método UV/TLC (el análisis de GC es superior al método UV/TLC si se incluyen fenobarbital y fenitoína)
Alta precisión, con un coeficiente de variación del 5 % o inferior
Alta sensibilidad, detección de barbitúricos de hasta 0,2 mg/dL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con GC
Riesgos Inflamable, tóxico
Almacenamiento Temperatura ambiente
Componentes estándar Hidróxido de trimetilanilina en metanol
Concentración estándar 0,2 M
Descripción del artículo 10 mL
Cantidad 10 mL