Learn More
Clorhidrato de metedrona, LoGiCal
Código de producto. 30461870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461870 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461870 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1275.04
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methedrone Hydrochloride
CAS 879665-92-6
Nombres de analitos o componentes Methedrone Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H15 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methedrone Hydrochloride, 1-Propanone, 1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino)-, hydrochloride (1:1), Propiophenone, 4'-methoxy-2-methylamino-, hydrochloride (5CI), 4-Methoxymethcathinone hydrochloride, PMMC HCl
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO2.ClH/c1-8(12-2)11(13)9-4-6-10(14-3)7-5-9;/h4-8,12H,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CNC(C)C(=O)c1ccc(OC)cc1
Nombre IUPAC 1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino)propan-1-ona;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 229.7
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.087 g/mol