Learn More
Clorhidrato de metdilazina, LoGiCal
Código de producto. 30458711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458711 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458711 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1576.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methdilazine Hydrochloride
CAS 1229-35-2
Nombres de analitos o componentes Methdilazine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H20 N2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10H-Phenothiazine, 10-[(1-methyl-3-pyrrolidinyl)methyl]-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine, 10-[(1-methyl-3-pyrrolidinyl)methyl]-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[(1-methyl-3-pyrrolidinyl)methyl]-, monohydrochloride (8CI), Dilosyn, Disyncran, Methdilazine hydrochloride, Methdilazine monohydrochloride, NSC 169091, Tacaryl, Tacaryl hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20N2S.ClH/c1-19-11-10-14(12-19)13-20-15-6-2-4-8-17(15)21-18-9-5-3-7-16(18)20;/h2-9,14H,10-13H2,1H3;1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CN1CCC(CN2c3ccccc3Sc4ccccc24)C1
Nombre IUPAC 10-[(1-metilpirrolidin-3-il)metil]fenotiazina;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 332.89
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 332,1114 g/mol