Learn More
Metazolamida, TRC
Código de producto. 30136440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136440 2.5 g 2.50 g
30005615 50 mg 50 miligramos
30006428 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136440 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2260202.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-57-4
Fórmula molecular C5 H8 N4 O3 S2
Peso molecular (g/mol) 236.27
Sinónimo Acetamide, N-(4-methyl-2-sulfamoyl-δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-ylidene)- (6CI,7CI,8CI), N-[5-(Aminosulfonyl)-3-methyl-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-ylidene]acetamide, 5-Acetylimino-4-methyl-δ2-1,3,4-thiadiazoline-2-sulfonamide, L 584601, Methazolamide, Methenamide, N-(4-Methyl-2-sulfamoyl-δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-ylidene)acetamide, Neptazane, Neptazaneat
Nombre IUPAC (NZ)-N-(3-metil-5-sulfamoil-1,3,4-tiadiazol-2-ilideno)acetamida
SMILES CN1N=C(S/C/1=N\C(=O)C)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methazolamide
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N4O3S2/c1-3(10)7-4-9(2)8-5(13-4)14(6,11)12/h1-2H3,(H2,6,11,12)/b7-4-
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.0038