Learn More
Methazolamide, MedChemExpress
Descripción
Methazolamide (L584601) is a sulfonamide derivative used as a carbonic anhydrase inhibitor with a Ki of 14 nM for human carbonic anhydrase II. Methazolamide, an intraocular pressure-lowering agent, reduces intraocular pressure elevations associated with glaucoma and other ocular disorders.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methazolamide |
| CAS | 554-57-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C5H8N4O3S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | L584601 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (211.62 mM) |
| SMILES | CC(/N=C1SC(S(=O)(N)=O)=NN/1C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 236.27 |
| Mostrar más |