Learn More
Metazolamida, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30325030 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30325030 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC14999900
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methazolamide
CAS 554-57-4
Nombres de analitos o componentes Methazolamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H8 N4 O3 S2
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo N-[5-(aminosulfonyl)-3-methyl-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-ylidene]acetamide;
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N4O3S2/c1-3(10)7-4-9(2)8-5(13-4)14(6,11)12/h1-2H3,(H2,6,11,12)/b7-4-
SMILES CN1N=C(S/C/1=N\C(=O)C)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC (NZ)-N-(3-metil-5-sulfamoil-1,3,4-tiadiazol-2-ilideno)acetamida
Peso molecular (g/mol) 236.27
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.0038 g/mol