Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-metasona, 97 %
Código de producto. 15539473 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15539473 25 g 25 g
15519473 1 g 1 g
15529473 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15539473 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 459070250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 378-44-9 | C22H29FO5 | 392.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 378-44-9
Fórmula molecular C22H29FO5
Peso molecular (g/mol) 392.46
Clave InChI UREBDLICKHMUKA-DVTGEIKXSA-N
Sinónimo betamethasone, betadexamethasone, flubenisolone, celestone, betamethazone, rinderon, betacorlan, betacortril, betamamallet, betametasone
PubChem CID 9782
ChEBI CHEBI:3077
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
SMILES CC1CC2C3CCC4=CC(=O)C=CC4(C3(C(CC2(C1(C(=O)CO)O)C)O)F)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material βmethasone
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.46
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Betamethasone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.