Learn More
Metarbital, Mikromol™
Descripción
Metarbital
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metharbital |
| CAS | 50-11-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Metharbital |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H14 N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2,4,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 5,5-diethyl-1-methyl-, Barbituric acid, 5,5-diethyl-1-methyl- (8CI), Metharbital (6CI), 1-Methylbarbital, 5,5-Diethyl-1-methyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione, 5,5-Diethyl-1-methylbarbituric acid, Endiemal, Endiemalum, Gemonil, Gemonit, Metabarbital, Methabarbitone, Metharbitone, Methylbarbital, N-Methylbarbital, NSC 27156, Sch 412 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14N2O3/c1-4-9(5-2)6(12)10-8(14)11(3)7(9)13/h4-5H2,1-3H3,(H,10,12,14) |
| SMILES | CCC1(CC)C(=O)NC(=O)N(C)C1=O |
| Nombre IUPAC | 5,5-dietil-1-metil-1,3-diazinano-2,4,6-triona |
| Mostrar más |