Learn More
N-óxido de metapirileno, Mikromol™
Descripción
N-óxido de metapirileno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methapyrilene N-Oxide |
| CAS | 78761-79-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Methapyrilene N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H19 N3 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1,2-Ethanediamine, N1,N1-dimethyl-N2-2-pyridinyl-N2-(2-thienylmethyl)-, N1-oxide, 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-2-pyridinyl-N'-(2-thienylmethyl)-, N-oxide (9CI), Methapyrilene-N-oxide, Methapyrilene N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19N3OS/c1-17(2,18)10-9-16(12-13-6-5-11-19-13)14-7-3-4-8-15-14/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3 |
| SMILES | C[N+](C)([O-])CCN(Cc1cccs1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | Óxido de N,N-dimetil-2-[piridin-2-il(tiofen-2-ilmetil)amino]etanamina |
| Mostrar más |