Learn More
Metapirileno-d6 cloruro, TRC
Código de producto. 30472031
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472031 10 mg 10 miligramos
30464383 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30472031 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM25997210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2985926-49-4
Fórmula molecular C14H13D6N3S . HCl
Peso molecular (g/mol) 303.88
Sinónimo 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-thenylamino]pyridine-d6 hydrochloride, Thenylene-d6 hydrochloride, Thenylpyramine-d6 hydrochloride
Nombre IUPAC N1,N1-bis(metil-d3)-N2-(piridina-2-il)-N2-(tiofeno-2-ilmetil)etano-1,2-hidrocloruro de diamina
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])CCN(CC1=CC=CS1)C2=NC=CC=C2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methapyrilene-d6 Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N3S.ClH/c1-16(2)9-10-17(12-13-6-5-11-18-13)14-7-3-4-8-15-14;/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.15