Learn More
Metanol, semiconductor, 99,9 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393557
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11393557 1 L 1 litro
11383557 100 mL 100 ml
11373557 4 x 1 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11393557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 019393.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Nivel máximo de impurezas: Color (APHA) 10, acidez 0,3 meq/g, alcalinidad 0,1 meq/g, residuo de evaporación 5 ppm, H2O (por Karl Fischer titrn) 0,05 %, solubilidad en H2O P.T., Cl 0,2 ppm, PO4 0,5 ppm
Methanol is widely used as a solvent in synthetic organic chemistry. It is also used as a solvent in analytical chemistry, especially for HPLC, LC-MS, GC-MS, ICP-MS and spectrophotometry. It is used in the production of biodiesel, formaldehyde and acetic acid. It is also used as fuel, antifreeze, denaturant for ethanol and an energy carrier for fuel cell application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión °C to 98°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.791
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 11°C (52°F)
Punto de ignición 455°C (851°F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.329
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% min.
Presión de vapor 128 hPa (96mm Hg) at 20°C
Beilstein 1098229
Punto de ebullición 64.7°C
Información de solubilidad Miscible with water and most of the organic solvents including ethyl acetate,toluene,dichloromethane,chloroform,tetrahydrofuran,and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Grado semiconductor
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol