Learn More
Metanol, Puriss. P.A., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,8% (GC), Solstice
Código de producto. 15633710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
45 kg
150 kg
Tamaño de la unidad:
1 litro
150 Kg
2.50 litro
25 litros
45 Kg
5 litros
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15633710 2.5 L 2.50 litro
15623710 1 L 1 litro
15683710 5 L 5 litros
15643710 25 L 25 litros
15653710 45 kg 45 Kg
15613710 150 kg 150 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15633710 Supplier Chromasolv Supplier No. 322132.5L
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Specifications
Nombre del producto químico o material Methanol
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densidad 0,791 g/mL a 25 °C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 0.36
Temperatura de inflamación 9 °C (48,2 °F)
Punto de ignición 725 °F
Fórmula lineal CH3OH
Presión de vapor 410mmHg (50 °C), 97,68 mmHg (20 °C)
Número UN 1230
Beilstein 1098229
Formula Weight (peso de la fórmula) 32,04 g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,8% (GC)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methanol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol