Learn More
Metanol, Puriss. P.A., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,8% (GC), Solstice
Product Code. 15623710
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
45 kg
150 kg
missing translation for 'unitSize':
1 litro
150 Kg
2.50 litro
25 litros
45 Kg
5 litros
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
15623710 1 L 1 litro
15633710 2.5 L 2.50 litro
15683710 5 L 5 litros
15643710 25 L 25 litros
15653710 45 kg 45 Kg
15613710 150 kg 150 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15623710 missing translation for 'mfr' Chromasolv missing translation for 'supplierNo' 322131L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.00€
    5.79€ / 1 litros
    Ahorro 31.21€
    84% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Specifications
Nombre del producto químico o material Methanol
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densidad 0,791 g/mL a 25 °C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.36
Temperatura de inflamación 9 °C (48,2 °F)
Punto de ignición 725 °F
Fórmula lineal CH3OH
Presión de vapor 410mmHg (50 °C), 97,68 mmHg (20 °C)
Número UN 1230
Beilstein 1098229
Formula Weight (peso de la fórmula) 32,04 g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,8% (GC)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methanol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol