Learn More
Metanol, grado LC/MS, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30280932 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30280932 2.5 L 2.50 litro
30280930 500 mL 500 ml
30280931 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30280932 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor T004562500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.00€
    115.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 260.00€
    69% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
Peso molecular (g/mol) 32.04 g/mol
Specifications
Nombre del producto químico o material Methanol
Cantidad 2.5 L
CAS 67-56-1
Envase Frasco de vidrio
Punto de ebullición 65°C
Porcentaje de pureza 99.90%
Grado LC-MS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methanol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol