Learn More
Metanol, LC-MS CHROMASOLV™, Solstice
Description
- Para análisis de trazas de metales con LC-MS y LC-UV
- Control de calidad de HPLC/UV-VIS
- Desviación de valor inicial de gradiente bajo
- Niveles bajos de trazas de metales
- Sin impurezas no volátiles
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Metanol |
| Densidad | 0,791 g/mL a 25 °C |
| Cantidad | 4 x 2.5 l |
| Límite de explosión | 0.36 |
| Temperatura de inflamación | 9 °C (48,2 °F) |
| Punto de ignición | 725 °F |
| Fórmula lineal | CH3OH |
| Presión de vapor | 410 mmHg (50 °C), 97,68 mmHg (20 °C) |
| Número UN | UN1230 |
| Beilstein | 1098229 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Methanol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol