Learn More
Reactivo de laboratorio de metanol, 99,6%, Solstice™
Código de producto. 16625753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Tamaño de la unidad:
4 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16625753 4 L 4 litros
1 options
Código de producto. 16625753 Proveedor Fluka N.º de proveedor 1799574L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    118.42€ / 4 litros
    Ahorro 29.58€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98 °C
CAS 67-56-1
Color Incolora
% máx. CAS ≤ 100%
Densidad 0,79 g/cm3 (20 °C)
Cantidad 4 L
Temperatura de inflamación de 11 °C
Fórmula molecular CH4O
Fórmula lineal CH3OH
Beilstein 1098229
Sinónimo Methyl alcohol
Punto de ebullición 64 °C a 65 °C (1013 hPa)
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nombre IUPAC metanol
Peso molecular (g/mol) 32.04
Grado Reactivo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol