Learn More
Metanol, HPLC de grado Super Gradiente para uso en laboratorio y HPLC, Chem Lab
Código de producto. 15979286
Cambiar vista
Click to view available options
Metanol, HPLC de grado supergradiente para uso en laboratorio y HPLC de 2,5 l
Código de producto.
15979286 Metanol, HPLC de grado supergradiente para uso en laboratorio y HPLC de 2,5 l
1 options
Código de producto. 15979286 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL00.1371.2500
Especificaciones
Punto de fusión -98°C
CAS 67-56-1
Color Incolora
Acidez < 0.0005 meq/g
Densidad 0.79 g/mol
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 11 °C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo > 99.9%
Fórmula molecular CH4O
Número MDL MFCD00004595
Agua < 500 ppm
Punto de ebullición 65°C
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nombre IUPAC metanol
Peso molecular (g/mol) 32.04
Grado Super Gradient
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol, HPLC super gradient grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol