Learn More
Metanol, HPLC, reactivo, Farmacopea Europea, Honeywell Burdick & Jackson™
Código de producto. 16685883
Change view
Click to view available options
:
200 L
Código de producto.
16685883 200 L
1 options
Código de producto. 16685883 Proveedor Honeywell Burdick & Jackson N.º de proveedor 65725200LRC
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98°C
CAS 67-56-1
Color Incolora
% máx. CAS 1
Densidad 0.79 g/cm3 (20°C)
Cantidad 200 L
Temperatura de inflamación 11°C
Fórmula molecular CH4O
Fórmula lineal CH3OH
Beilstein 1098229
Sinónimo Methyl alcohol
Punto de ebullición 64°C to 65°C (1013 hPa)
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nombre IUPAC metanol
Peso molecular (g/mol) 32.04
Grado GC