Learn More
Metanol, para HPLC, grado de gradiente, ACS, Honeywell Burdick & Jackson™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methanol |
| Punto de fusión | -98°C |
| Color | Incolora |
| % máx. CAS | 1 |
| Densidad | 0.79 g/cm3 (20°C) |
| Cantidad | 30 L |
| Temperatura de inflamación | 11°C |
| Fórmula lineal | CH3OH |
| Beilstein | 1098229 |
| Punto de ebullición | 64°C to 65°C (1013 hPa) |
| Mostrar más |