Learn More
Metanol, para HPLC, Gradient Grade, ACS, Solstice
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methanol |
| Punto de fusión | -98 °C |
| CAS | 67-56-1 |
| Color | Incolora |
| % máx. CAS | 1 |
| Densidad | 0,79 g/cm3 (20 °C) |
| Cantidad | 1000 L |
| Temperatura de inflamación | de 11 °C |
| Fórmula molecular | CH4O |
| Punto de ebullición | 64 °C a 65 °C (1013 hPa) |
| Mostrar más |