Learn More
Metanol, para HPLC, Fisher Chemical™
Código de producto. 10674922 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 l
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Lata de aluminio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
5 LT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10674922 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 litro
10365710 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10675112 2,5 l Frasco de vidrio ámbar 2.50 litro
10532503 5 L Lata de aluminio 5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10674922 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/4056/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    81.50€ / 2.5 litros
    Ahorro 66.50€
    44% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CH₄O, número CAS: 67-56-1, carbinol, alcohol colonial, alcohol de madera, alcohol piroxílico, metilol, nafta de madera, hidróxido de metilo, alcohol colombiano, alcohol metílico, alcohol de madera, 2,5 l, 64,7 °C, CHEBI:17790, incoloro, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, metanol, -98 °C, 4595, 32,042 | CAS: 67-56-1 | CH₄O | 32,042 g/mol
CH4O, número CAS-67-56-1, alcohol colombiano, alcohol de metilo, alcohol colonial, hidróxido de metilo, metilol, carbinol, alcohol piroxílico, alcohol de madera, nafta de madera, alcohol de madera, 2,5 l, 64,7 grados C, CHEBI:17790, incoloro, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, metanol, -98 grados C, 4595, 32,042
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Punto de fusión -98 °C
Color Incolora
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 128 hPa a 20 °C
Viscosidad 0,55cp a 20 °C
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Punto de ebullición de 64,7 °C
Peso molecular (g/mol) 32.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 32,04 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol