Descripción
- Supera los requisitos establecidos por la Sociedad Estadounidense de Química (ACS)
- Cumple las especificaciones de reactivos de la USP/NF para su uso en el procesamientos farmacéuticos y la preparación de compuestos recetados
- La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
- Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
- Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methanol |
| Punto de fusión | -97,8 °C |
| CAS | 67-56-1 |
| Color | Incolora |
| Aspecto | Transparente |
| Densidad | 0,79 g/mL a 25 °C |
| Cantidad | 2.5 L |
| Límite de explosión | 6 - 36 % de volumen |
| Temperatura de inflamación | de 11 °C |
| Punto de ignición | de 240 °C |
| Mostrar más |