Learn More
Metanol d4, para RMN, 99,6 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10297420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
50 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
50 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10297420 10 ml Frasco de vidrio 10 ML
10491111 50 ml Frasco de vidrio 50 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10297420 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 325360100
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Metanol-d4, CH4O, número CAS 811-98-3, metanol 2h4, perdeuterometanol, metan-d3-ol-d, cd3od, trideuterio deuteriooxi metano, metil-d3 alcohol-d, tetradeuterometanol, metil alcohol -d4, metanol-d4, metanol-d4, 99,8 % átomo d, 10 ml, 01, III, 1187, 65,0 °C, incoloro, 0,8880 g/ml, 99,60 % mín.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 811-98-3
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 36.066
Número MDL MFCD00044637
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Sinónimo methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
Nombre IUPAC trimeuterio(deuteriooxi)metano
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol-d4
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.6+ atom % D
Densidad 0.8880g/mL
Deuterio (D) 99,60% mín
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3262
Agua 0,05% máx. (culombimétrico)
Cantidad 10 ml
Punto de fusión -99.0°C
Punto de ebullición 65.0°C
Fórmula lineal CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.06
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol-d4
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.