Learn More
Metanol-d4, para RMN, 100,0 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16398186 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16398186 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 16398186 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 186450100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00€
    398.00€ / 10 ml
    Ahorro 35.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol-d4
Densidad 0.8880 g/mL
Temperatura de inflamación de 12 °C
Índice de refracción 1,3262
Gravedad específica 0,888
Cantidad 10 mL
CAS 811-98-3
Punto de fusión de -99,0 °C
Punto de ebullición de 65,0 °C
Fórmula molecular CD4O
Fórmula lineal CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Peso molecular (g/mol) 36.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.06
Grado RMN