Learn More
Metanol d3, para RMN, 99,5 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methanol-d3 |
| Forma física | Líquido |
| Color | Incolora |
| Nombre de nota | 99.5 atom % D, For NMR |
| Densidad | 0.8670g/mL |
| Deuterio (D) | 99,4% mín |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Agua | 0,1% máx. (culombimétrico) |
| Cantidad | 10 ml |
| Fórmula lineal | CD3OH |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Methanol-d3
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Methanol