Learn More
Metanol d3, para RMN, 99,5 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10358830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2,5 ml
10 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
2.50 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10358830 2,5 ml Frasco de vidrio 2.50 ML
10423225 10 ml Frasco de vidrio 10 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10358830 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 300730025
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1849-29-2 | CH4O | 35.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1849-29-2
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 35.06
Número MDL MFCD00055877
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-FIBGUPNXSA-N
Sinónimo methanol-d3, methan-d3-ol, 2h3 methanol, methyl-d3 alcohol, methan-d3-ol 6ci,7ci,8ci,9ci, cd3oh, 1,1,1-trideuteromethanol, methanol d, 1,1,1-2h3 methanol, methanol-d3, 99.8 atom % d
PubChem CID 123132
Nombre IUPAC trideuteriometanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol-d3
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.5 atom % D, For NMR
Densidad 0.8670g/mL
Deuterio (D) 99,4% mín
Envase Frasco de vidrio
Agua 0,1% máx. (culombimétrico)
Cantidad 2,5 ml
Fórmula lineal CD3OH
Formula Weight (peso de la fórmula) 35.07
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol-d3
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (2H3)Methanol