Learn More
Metanol-d, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methanol-d |
| CAS | 4206-31-9 |
| Fórmula molecular | C D H3 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Methanol-d, Methan-d-ol (6CI','7CI','8CI','9CI), Methanol-d1, Methyl-d alcohol, Methanol-1-D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D |
| SMILES | [2H]CO |
| Nombre IUPAC | deuterometanol |
| Peso molecular (g/mol) | 33.048 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 33.0325 |