Learn More
Metanol-D, TRC
Product Code. 30466173
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Unit Size:
25 g
Product Code. Cantidad unitSize
30466173 25 g 25 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30466173 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM27658725G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Methanol D (O-D)
CAS 1455-13-6
Fórmula molecular C H3 D O
Cantidad 25 g
Sinónimo Bieleski's Solution-d, Carbinol-d, Methanol Cluster-d, Methyl Alcohol-d, Methyl Hydroxide-d, Methylol-d, Monohydroxymethane-d, NSC 85232-d, Wood Alcohol-d, MeOD
Fórmula InChI InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
SMILES [2H]OC
Peso molecular (g/mol) 33.05