Learn More
Metanol-D, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methanol D (O-D) |
| CAS | 1455-13-6 |
| Fórmula molecular | C H3 D O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Bieleski's Solution-d, Carbinol-d, Methanol Cluster-d, Methyl Alcohol-d, Methyl Hydroxide-d, Methylol-d, Monohydroxymethane-d, NSC 85232-d, Wood Alcohol-d, MeOD |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D |
| SMILES | [2H]OC |
| Peso molecular (g/mol) | 33.05 |