Learn More
Metanol-d, para RMN, 99,0 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10562081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25mL.
100 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10562081 25mL. Frasco de vidrio 25 ML
10678011 100 ml Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10562081 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 299130250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1455-13-6 | CH4O | 33.048 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1455-13-6
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 33.048
Número MDL MFCD00044213
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Sinónimo methanol-d, methan 2h ol, methyl alcohol-d, methanol-o-d1, ch3od, deutero methanol, ch 3 od, methanol-d1, methanol d, methan-d-ol, meod
PubChem CID 123113
Nombre IUPAC deuteriooximetano
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol-d
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.0 atom % D
Densidad 0.8100g/mL
Deuterio (D) 99,0% mín
Envase Frasco de vidrio
Agua 0,1% máx. (culombimétrico)
Cantidad 25mL.
Fórmula lineal CH3OD
Número UN 1230
Beilstein 01, III, 1187
Formula Weight (peso de la fórmula) 33.05
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol-d
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.