Learn More
Metanol d, > 99,5 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
15463007 25 g 25 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15463007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 089571.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol-d
Densidad 0.813 g/mL
Temperatura de inflamación 11 °C (54 °F)
Índice de refracción 1,327
Cantidad 25 g
CAS 1455-13-6
Punto de fusión °C a 98 °C
Punto de ebullición de 64,7 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5% (Isotopic)
Fórmula molecular CH4O
Número MDL MFCD00044213
Beilstein 1730948
Sinónimo methanol-d, methan 2h ol, methyl alcohol-d, methanol-o-d1, ch3od, deutero methanol, ch 3 od, methanol-d1, methanol d, methan-d-ol, meod
Información de solubilidad Completely miscible with water.
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
SMILES CO
Nombre IUPAC deuteriooximetano
Peso molecular (g/mol) 33.048
PubChem CID 123113
Formula Weight (peso de la fórmula) 33.05