Learn More
Metanol d4, 99,8 % (isotópico), contiene 0.05% v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ud.
2 ud.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11344378 2 ud. paquete de 2
11334378 10 ud. paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11344378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042319.SA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 811-98-3 | CH4O | 36.066 g/mol
Methyl alcohol-d4 is the labeled analog of methyl alcohol, a common laboratory solvent. It is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 811-98-3
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 36.066
Número MDL MFCD00044637
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Sinónimo methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
Nombre IUPAC trimeuterio(deuteriooxi)metano
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol-d4
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Densidad 0.89 g/mL
Olor Suave
Envase Ampollas pregraduadas
Cantidad 2 ud.
Punto de fusión de -98 °C
Punto de ebullición de 64,7 °C
Fórmula lineal CD3OD
Número UN UN1230
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,ether,acetone and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.07
Porcentaje de pureza 99.8%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contiene 0,05% v/v de TMS