Learn More
Metanol CHROMASOLV™, para HPLC, ≥99,9%, Solstice
Código de producto. 15684570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2 L
2.5 L
2.5 L-PC
4 x 2 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15684570 4 x 2.5 L paquete de 4
15644570 1 l 1 litro
15674570 2 L 2 litros
15654570 2.5 L 2.50 litro
15664570 2.5 L-PC 2.50 litro
15604580 6 x 1 L paquete de 6
15694570 4 x 2 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15684570 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 348604X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.00€
    72.23€ / paquete de 4
    Ahorro 230.77€
    76% Descuento
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Producto filtrado a través de un filtro de μ0,2 m
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98 °C
Nombre de nota para HPLC
Densidad 0,791 g/mL a 25 °C
Cantidad 4 x 2.5 L
Índice de refracción N20/D 1.329
Fórmula lineal CH3OH
Presión de vapor 97,68 mmHg (20 °C)
Beilstein 1098229
Punto de ebullición de 64,7 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 32,04 g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,9%
Grado CROMASOLV
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H301+H311+H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol