Learn More
Metanol CHROMASOLV™, grado gradiente, para HPLC, ≥99,9%, Solstice
Description
- Misma alta calidad que CHROMASOLV HPLC
- Pruebas adicionales de idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
- Perfil UV bajo por HPLC
- Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Methanol |
| Punto de fusión | -98 °C |
| Nombre de nota | para HPLC |
| Absorbancia | Absorción/ De acuerdo |
| Densidad | 0,791 g/mL a 25 °C |
| Cantidad | 6 x 1 L |
| Índice de refracción | N20/D 1.329 |
| Fórmula lineal | CH3OH |
| Presión de vapor | 97,68 mmHg (20 °C) |
| Beilstein | 1098229 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301+H311+H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?