Learn More
Metanol CHROMASOLV™, grado gradiente, para HPLC, ≥99,9%, Solstice
Código de producto. 15614680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
100 mL
2.5 L
30 L-RC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
30 litros
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15614680 1 L 1 litro
15604680 100 mL 100 ml
15624680 2.5 L 2.50 litro
15654680 6 x 1 L paquete de 6
15644680 4 x 2.5 L paquete de 4
15634680 30 L-RC 30 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15614680 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 348851L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.00€
    33.07€ / 1 litros
    Ahorro 17.93€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Pure-Pac™ Los contenedores II requieren el acoplador Micromatic MacroValve para dispensar solventes, Z560723. Producto filtrado a través de un filtro de μ0,2 µm.
  • Misma alta calidad que CHROMASOLV HPLC
  • Pruebas adicionales de idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
  • Perfil UV bajo por HPLC
  • Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Specifications
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98 °C
Nombre de nota para HPLC
Absorbancia Absorción/ De acuerdo
Densidad 0,791 g/mL a 25 °C
Cantidad 1 L
Índice de refracción N20/D 1.329
Fórmula lineal CH3OH
Presión de vapor 97,68 mmHg (20 °C)
Beilstein 1098229
Punto de ebullición de 64,7 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 32,04 g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,9%
Grado Gradiente de CHROMASOLV™
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methanol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301+H311+H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.