Learn More
Metanol, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 11472854 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
1 l
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de plástico
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2,5 LT
2.50 LT
25 litros
5 LT
5 litros
500 ML
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11472854 500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10141720 1 l Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10477322 1 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 1 LT
10284580 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
11976961 2.5 L Frasco de HDPE 2,5 LT
10396090 2.5 l Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10010240 5 L Frasco de plástico 5 litros
10516279 5 L Recipiente de plástico 5 LT
10191810 25 L Recipiente de metal 25 litros
10792734 25 L Recipiente de plástico 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11472854 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/4000/PB08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.05€
    24.10€ / 500 ml
    Ahorro 1.95€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CH₄O, número CAS: 67-56-1, nafta de madera, alcohol colonial, alcohol piroxílico, hidróxido de metilo, alcohol metílico, alcohol de madera, alcohol de madera, metilol, alcohol colombiano, carbinol, 2,5 l, 64,7 °C, CHEBI:17790, incoloro, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, metanol, -98 °C, 4595, 32,042 | CAS: 67-56-1 | CH₄O | 32,04 g/mol
CH4O, número CAS-67-56-1, alcohol de metilo, alcohol colonial, nafta de madera, alcohol de madera, metilol, alcohol piroxílico, alcohol colombiano, carbinol, 2,5 l, 64,7 °C, CHEBI:17790, incoloro, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, metanol, -98 °C, 4595, 32,042
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Punto de fusión -98°C
Color Incolora
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 128 hPa at 20°C
Viscosidad 0.55cp at 20°C
Punto de ebullición 64.7°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.