Descripción
J.T. Baker™ se fabrican para minimizar absolutamente la variabilidad de lote a lote y los contaminantes que pueden interferir en las longitudes de onda que se miden.
- Del 50 % al 100 % de las ventanas de transmitancia en longitudes de onda de IR notificadas
- Baja absorbancia UV y absorbancia óptica
- Muy pocos residuos después de la evaporación, bajas concentraciones de ácido y base
- Especificaciones que superan las normas ACS
- Resultados fiables y coherentes
- Precio asequible
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methanol |
| Punto de fusión | -97,8 °C |
| Absorbancia | Máximo 1,00 a 205 nm, Máximo 0,80 a 210nm, Máximo 0,40 a 220 nm, Máximo 0,20 a 230nm, Máximo 0,10 (a 240nm) - 0,01 (a 280-400nm) |
| CAS | 67-56-1 |
| Color | Incolora |
| Aspecto | Transparente |
| Densidad | 0,79g/cm3 |
| Cantidad | 2.5 L |
| Límite de explosión | 6 - 36 % de volumen |
| Temperatura de inflamación | de 11 °C |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Metanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.