Learn More
Metanol, anhidro, 99,9 %, envasado bajo argón en frascos resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304807 250 mL 250 ml
11314807 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11304807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041838.AK
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol, anhydrous
Punto de fusión °C to 98°C
Densidad 0.791 g/mL
Cantidad 250 mL
Temperatura de inflamación 11°C (52°F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.329
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Beilstein 1098229
Punto de ebullición 64.7°C
Información de solubilidad Miscible with water and most of the organic solvents including ethyl acetate,toluene,dichloromethane,chloroform,tetrahydrofuran,and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol