Learn More
Metanol, anhidro ≥ 99,8 %, ChromAR™ para HPLC, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15233378 Tienda Avantor Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15233378 2.5 L 2.50 litro
1 options
Código de producto. 15233378 Proveedor Avantor Perfomance Materials N.º de proveedor 671225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.46€
    59.23€ / 2.5 litros
    Ahorro 12.23€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
  • Absorbancia ultravioleta (célula de 1,00 cm frente al agua): 0
    • 210 nm ≤ 0,6
    • 220 nm ≤ 0,3
    • 230 nm ≤ 0,2
    • 240 nm ≤ 0,05
    • 260 nm ≤ 0,01
Especificaciones
CAS 67-56-1
Color ≤10 (APHA)
Cantidad 2.5 L
Residuos después de la evaporación ≤ 0,0005%
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥ 99,8%
Ácido valorable ≤ 0,0005 mEq/g
Fórmula molecular CH4O
Base valorable ≤ 0,0005 mEq/g
Número MDL MFCD00004595
Número UN 1230
Agua ≤ 0,05%
Sinónimo Hydroxy methane , Methyl alcohol , Carbinol , Wood alcohol
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nombre IUPAC metanol
Peso molecular (g/mol) 32.04
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Metanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .