Learn More
Metanol, AMD CHROMASOLV™, ≥99,9%, Solstice
CHROMASOLV™ AMD,≥ 99,9 %
74.92€ - 261.22€
Productos 2
Código de producto Marca dimQuantity Packaging Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca dimQuantity Packaging Precio Cantidad y disponibilidad  
15694690
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Chromasolv
34898-2.5L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
93.00€
74.92€ / 2.5 litros
Ahorro 18.08€
19% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
 Artículo restringido
15604700
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Chromasolv
34898-4X2.5L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
325.00€
261.22€ / paquete de 4
Ahorro 63.78€
19% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Descripción
Descripción
  • Disolventes diseñados para cromatografía de capa fina de alto rendimiento
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol