Learn More
Metanol, AMD CHROMASOLV™, ≥99,9%, Solstice
Código de producto. 15694690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
4 x 2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15694690 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15604700 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15694690 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 348982.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.00€
    74.92€ / 2.5 litros
    Ahorro 18.08€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Añadir a la cesta
CHROMASOLV™ AMD,≥ 99,9 %
  • Disolventes diseñados para cromatografía de capa fina de alto rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98 °C (literatura)
Nombre de nota AMD CHROMASOLV™, ≥99.9%
% máx. CAS ≤100.0000%
Densidad 0,791 g/mL a 25 °C(lit.)
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación de 11 °C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OH
Número UN UN1230
Beilstein 1098229
Punto de ebullición 64 °C a 65 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Porcentaje de pureza >99.9%
Grado Alta pureza
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol